Learn More
Scotch-Brite™ Almohadillas para suelo, de color azul
Código de producto. 17198830
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro (métrico):
254 mm
280 mm
305 mm
330 mm
355 mm
380 mm
406 mm
432 mm
460 mm
480 mm
505 mm
530 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro (métrico) Tamaño de la unidad
17198830 460 mm paquete de 5
17118830 254 mm paquete de 5
17128830 280 mm paquete de 5
17118840 505 mm paquete de 5
17128840 530 mm paquete de 5
17138830 305 mm paquete de 5
17148830 330 mm paquete de 5
17158830 355 mm paquete de 5
17168830 380 mm paquete de 5
17178830 406 mm paquete de 5
17188830 432 mm paquete de 5
17108840 480 mm paquete de 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Código de producto. 17198830 Proveedor Scotch-Brite™ N.º de proveedor 7100182694
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    161.00€
    93.86€ / paquete de 5
    Ahorro 67.14€
    41% Descuento
Fecha estimada de envoi: 05-01-2027
Diseñadas para el pulido frecuente con menos polvo y quemado, se utilizan para restablecer el brillo en suelos opacos. Se pueden utilizar en húmedo para el mantenimiento regular de suelos sin protección. Estas almohadillas también se recomiendan el decapa
  • La almohadilla de fregado intensivo elimina la suciedad, los derrames, los arañazos y 1-2 capas de acabado.
  • Dejan las superficies limpias para aplicar nuevos revestimientos.
  • Diseñadas para el pulido frecuente con menos polvo y quemado
  • La almohadilla lavable y reutilizable es económica y ayuda a posponer su eliminación al final de su vida útil en un vertedero.
  • Las versátiles almohadillas se pueden utilizar para la limpieza por aspersión y el fregado con espuma intensivos.
  • Disponibles en distintos tamaños para máquinas de suelo rotativas y automáticas a baja velocidad (175-600 rpm)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Almohadillas de decapado
Color Azul
Diámetro (métrico) 460 mm
Para utilizar con (aplicación) Limpieza por aspersión y fregado con espuma
Para utilizar con (equipo) Máquinas de suelo rotativas y automáticas
Modelo Redondo