Descripción
- Las cucharas volumétricas y dosificadoras se pueden utilizar para medir cantidades pequeñas de polvo, gránulos y líquidos exactamente y darles una dosis precisa
- Para una medición precisa, el exceso de medio se quita del borde superior de la cuchara
- El volumen del contenido está grabado en el mango
- El borde frontal plano de la cuchara volumétrica es ideal para recoger el medio del fondo del recipiente o para entrar en las esquinas del recipiente, permitiendo así un buen vaciado de pequeñas cantidades restantes
- La base plana permite ajustar el volumen cuchara abajo sin derramar el contenido
- La cuchara dosificadora desechable es adecuada para su uso como cuchara de muestra para tomar pequeñas cantidades de muestra
- Dado que la cuchara volumétrica de plástico se ha desarrollado para un solo uso, no hay limpieza y se excluye la posibilidad de contaminación cruzada e impurezas
- Las cucharas dosificadoras y las cucharas volumétricas son adecuadas para la medición precisa para aplicaciones químicas y farmacéuticas, cosméticos, piensos y la industria alimentaria y de bebidas
- Envasado individual
- Puede ser detectado por escáneres de color, detectores de metales o rayos X.
- Se puede utilizar como parte de la gestión de objetos extranjeros HACCP/IFS
- Especialmente para las industrias alimentaria, animal y farmacéutica
- Con borde separador
- Para un solo uso
- Fabricado en sala limpia (clase 7)
- Cumple con los requisitos alimentarios de la UE y las normativas de la FDA
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 100 |
| Descripción | Cucharas dosificadoras con borde separador para una medición exacta |
| Esterilidad | Estériles |
| Capacidad (métrico) | 0,5 ml |
| Color | Azul |
| Certificaciones/conformidad | Contacto con alimentos, REACH, RoHS |
| Desechables | Un solo uso |
| Tipo de producto | Cuchara |
| Para utilizar con (aplicación) | Especialmente para las industrias alimentaria, de piensos y farmacéutica |
| Material | Poliestireno |