Learn More
Cytiva Papel de transferencia
Código de producto. 11505634 Tienda Cytiva Productos
Change view
Click to view available options
Tipo:
Papel de transferencia
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
Código de producto. Tipo unitSize
11505634 Papel de transferencia paquete de 50
1 options
Código de producto. 11505634
Marca: Cytiva TE26
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Papel de transferencia de laboratorio de investigación para aplicaciones de electroforesis en gel.
  • Para su uso con unidades de gel mini verticales
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Unidad de electroforesis vertical mini
Tipo Papel de transferencia
Cantidad 50 paq.
Longitud (imperial) 4,13 in
Longitud (métrico) 10,5 cm
Anchura (imperial) 3,54 in
Anchura (métrico) 9 cm