Learn More
Blonanserin, MedChemExpress
Código de producto. 16495758
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16495758 10 mg 10 miligramos
16413376 25 mg 25 miligramos
16406236 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16495758 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY13575
MedChemExpress Blonanserin (AD-5423) is a potent and orally active 5-HT2A (Ki=0.812 nM) and dopamine D2 receptor (Ki =0.142 nM) antagonist. Blonanserin is usually acts as an atypical antipsychotic agent and can be used for the research of extrapyramidal symptoms, excessive sedation, or hypotension.
Blonanserin (AD-5423) is a potent and orally active 5-HT2A (Ki=0.812 nM) and dopamine D2 receptor (Ki =0.142 nM) antagonist. Blonanserin is usually acts as an atypical antipsychotic agent and can be used for the research of extrapyramidal symptoms, excessive sedation, or hypotension.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Blonanserin
CAS 132810-10-7
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C23H30FN3
Cantidad 10 mg
Sinónimo AD-5423
Información de solubilidad DMSO : 14.29 mg/mL (38.88 mM; Need ultrasonic)
SMILES FC1=CC=C(C2=C(CCCCCC3)C3=NC(N4CCN(CC)CC4)=C2)C=C1
Peso molecular (g/mol) 367.5
Formula Weight (peso de la fórmula) 367.5
Porcentaje de pureza 98.73%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neurodegeneration