Learn More
BLNK Antibody (125), Allophycocyanin, R&D Systems™
Código de producto. 18601992 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Tamaño de la unidad
18601992 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18601992 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP290140APC
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Monoclonal Antibody
BLNK Monoclonal specifically detects BLNK in Human samples. It is validated for ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno BLNK
Alias de gen AGM4, B cell linker protein, BASH, B-cell adapter containing a SH2 domain protein, B-cell adapter containing a Src homology 2 domain protein, B-cell linker, B-cell linker protein, BLNK-s, Cytoplasmic adapter protein, LY57, MGC111051, SLP-65BLNK-S, SLP65Ly57, Src homology 2 domain-containing leukocyte protein of 65 kDa
Inmunógeno This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Human BLNK (Accession#: AAH18906.1; Met 1-Ser 456).
Primario o secundario Primary
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Tipo de producto Antibody
Isotype IgG
Línea de productos Novus
Título del producto
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.