Learn More
BRAND™ Probeta graduada de vidrio BLAUBRAND™ de clase A, certificación USP
Código de producto. 15734037 Tienda Brand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
25 ml
500 ml
2000 ml
Graduaciones:
0,5 ml
5 ml
20 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 2
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Graduaciones unitSize
15734037 25 ml 0,5 ml paquete de 2
15358286 500 ml 5 ml paquete de 2
15584409 2000 ml 20 ml cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15734037 Proveedor BRAND™ N.º de proveedor 32820
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Clase A, USP Certificado, calibrado 'Para contener'
  • Fabricado con vidrio de borosilicato 3.3, conocido por su bajo coeficiente de expansión y excelente resistencia química.
  • Cuenta con una impresión de esmalte azul para una durabilidad óptima y fácil lectura.
  • Equipado con pico vertedor y una base de vidrio hexagonal resistente para un manejo cómodo y estabilidad.
  • Disponible en una gama completa de ISO tamaños desde 5 mL hasta 2000 mL
  • Calibrado «para contener»
  • Cada unidad se suministra con un número de lote y un USP Certificado de lote en embalaje original para trazabilidad
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material Vidrio de borosilicato
Capacidad (métrico) 25 ml
Incluye Certificado de lote USP
Graduaciones 0,5 ml
Subdivisión 0,5 ml
Calibración Para el almacenamiento
Tipo base Hexagonal
Color de escala Azul
Forma Redondo
Class Clase A
Altura (métrico) 170 mm
Tolerance Metric ±0,17 ml
Tipo Probeta graduada
Certificaciones/conformidad DIN EN ISO 4788, USP