Learn More
BRAND™ Probeta graduada de vidrio BLAUBRAND™ de clase A, certificación USP
Código de producto. 15584409 Tienda Brand Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
25 ml
500 ml
2000 ml
Graduaciones:
0,5 ml
5 ml
20 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 2
Código de producto. Capacidad (métrico) Graduaciones unitSize
15584409 2000 ml 20 ml cada uno
15734037 25 ml 0,5 ml paquete de 2
15358286 500 ml 5 ml paquete de 2
3 options
Código de producto. 15584409
Marca: BRAND™ 32864
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Probetas graduadas certificadas de clase A, USP
  • Fabricadas con un bajo coeficiente de expansión, vidrio de borosilicato 3.3 químicamente resistente
  • Disponibles en todos los tamaños ISO de 5 a 2000 ml
  • La impresión en esmalte azul representa una combinación óptima de resistencia y legibilidad
  • Las plantillas de pantalla flexibles garantizan que las marcas de volumen coincidan con las marcas de calibración en todos los volúmenes intermedios
  • Se suministran con número de lote y un certificado de lote USP adjunto en el embalaje original
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo base Hexagonal
Calibración Para el almacenamiento
Color de escala Azul
Forma Forma redonda
Certificaciones/conformidad DIN EN ISO 4788, USP
Class A
Altura (métrico) 505 mm
Tolerance Metric ±6 ml
Tipo Probeta graduada
Material Vidrio de borosilicato
Capacidad (métrico) 2000 ml
Incluye Certificado de lote USP
Graduaciones 20 ml
Subdivisión 20 ml