Learn More
Bollé Safety Gafas de seguridad para llevar sobre las gafas
Código de producto. 13128766 Tienda Bollé Safety Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Peso (métrico):
33 g
67 g
68 g
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Peso (métrico) Tamaño de la unidad
13128766 33 g cada uno
11745677 68 g cada uno
11755677 67 g cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
S\u00F3lo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un art\u00EDculo alternativo, se mostrar\u00E1 a continuaci\u00F3n
Código de producto. 13128766 Proveedor Bollé Safety N.º de proveedor OVLITLPSI
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
S\u00F3lo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un art\u00EDculo alternativo, se mostrar\u00E1 a continuaci\u00F3n
Disfrute de la máxima seguridad garantizada para todos los usuarios, incluidos los que utilizan gafas graduadas, con las gafas de seguridad de policarbonato Bollé Safety; que se pueden usar sobre las gafas (OTG) y también disponen de un estilo muy envolvente y atractivo.
  • Montura muy envolvente
  • Protección superior, inferior y lateral
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Gafas de seguridad para llevar sobre las gafas
Peso (métrico) 33 g
Lens Material Policarbonato
Material del bastidor Policarbonato