Learn More
Bollé Safety BLAST Industrial Goggle, Welding Shade 5
Código de producto. 12629140 Tienda Bollé Safety Productos
Código de producto. 12629140 Proveedor Bollé Safety N.º de proveedor BLAWPCC5
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Su confort, absolutamente incomparable y su modularidad la hacen indispensable Con su accesorio 'Visor', se puede utilizar el modelo BLAST al igual que un protector facial, para una garantía de protección equivalente
Su confort, absolutamente incomparable y su modularidad la hacen indispensable Con su accesorio 'Visor', se puede utilizar el modelo BLAST al igual que un protector facial, para una garantía de protección equivalente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de lente Welding
Revestimiento de lente Scratch-resistant
Desechables Reusable
Lens Material Policarbonato
Frame Type Vented