Learn More
Thermo Scientific™ Placas negras de 96 pocillos para inmunoensayos
Descripción
Lleve a cabo inmunoensayos cuantitativos y cualitativos como ELISA, así como ensayos de unión con las placas negras de 96 pocillos para inmunoensayos Thermo Scientific™. Con una selección de tres tipos de superficie y una unión óptima, estas placas minimizan el fondo en la lectura de fluorescencia.
Características:
- La placa tiene un formato de dimensiones SBS: se adapta al equipo estándar
- Disponible con pocillos de fondo plano o redondo
- Homogeneidad/reproducibilidad de unión certificadas
Selección de superficie:
- Thermo Scientific PolySorp, Microfluor 1, Microlite 1+ y Universal Binding (UB) para la adsorción de moléculas hidrófobas.
- Thermo Scientific MaxiSorp es hidrófilo e ideal para ensayos de tipo sándwich de anticuerpos.
- Microfluor 2 y Microlite 2+ son ligeramente hidrófilas y unen una amplia variedad de biomoléculas.
Compatible con:
Compatible con tapas para placas Thermo Scientific MicroWell, cinta de sellado y membrana transpirable
Información para pedidos:
La disponibilidad puede variar según el país
Especificaciones
Especificaciones
| Propiedad de unión | hidrófobos |
| Formato | Estándar |
| Tapa | Sin tapa |
| Método de detección | Fluorescencia |
| matriz, red, conjunto | 8 x 12 |
| Envase | 80 cajas |
| Tipo de enlace | Adsorción |
| Color | Negro |
| Tipo de producto | Microplaca |
| Material | Poliestireno |
| Vedi altri risultati |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.