Learn More
Thermo Scientific™ Células competentes BL21(DE3)
Código de producto. 16440054 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
20 reacciones (10 x 100 μL)
Tamaño de la unidad:
20 reacciones
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16440054 20 reacciones (10 x 100 μL) 20 reacciones
1 options
Código de producto. 16440054 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor EC0114
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    154.00€
    136.65€ / 100 microlitros
    Ahorro 17.35€
    11% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Adecuado para la expresión de genes heterólogos no tóxicos. La cepa contiene el profiláctico lambda DE3 que lleva el gen de la ARN T7 polimerasa bajo el control de un promotor de lacUV5, permitiendo que la expresión de la ARN7T polimerasa sea inducida con
  • Adecuado para la expresión de genes heterólogos no tóxicos.
  • La cepa contiene el profago lambda DE3 que lleva el gen de la ARN polimerasa T7 bajo el control de un promotor lacUV5, lo que permite inducir la expresión de la ARN polimerasa T7 con IPTG.
  • BL21(DE3) es una cepa B de E. coli y no contiene la proteasa lon. También es deficiente en la proteasa de la membrana externa OmpT. La falta de estas dos proteasas clave reduce la degradación de las proteínas heterólogas expresadas en las células.
  • Alta eficiencia de transformación: > 1x107 ufc/μADN pUC19 g
  • Construido específicamente para la expresión de alto nivel de proteínas recombinantes.
  • Marcadores genéticos que minimizan la degradación de ARN y proteínas
  • Cómodo envasado de dos reacciones por vial
  • El medio de SOC Medio de crecimiento incluido
  • Aplicaciones:  Las células competentes BL21(DE3) son adecuadas para la expresión de alto nivel de proteínas recombinantes T7
  • Genotipo: F – ompT hsdSB (rB – , mB – ) galón dcm (DE3)
Nota: No apto para el mantenimiento de plásmidos de expresión. Usar DH10B o DH5α células competentes que no llevan el gen de la ARN polimerasa T7 para la propagación del ADN plasmídico (Cat. Nos. EC0112, EC0113).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Químicamente competente
Contiene el episoma F' Carece de episoma F'
Contenido y almacenamiento Hielo seco (-80 °C)
Cepa bacteriana o de levadura BL21(DE3)
Especie E. coli
Formato Tubo
Para utilizar con (aplicación) Clonación
Cantidad 20 reacciones (10 x 100 μL)