Learn More
Bisfenol TMC, TRC
Product Code. 30134710
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
25 g
Unit Size:
1 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad unitSize
30134710 25 g 25 g
30011327 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30134710 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCB51957025G
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 129188-99-4
Fórmula molecular C21 H26 O2
Peso molecular (g/mol) 310.43
Sinónimo 4,4'-(3,3,5-Trimethylcyclohexylidene)bis[phenol], 1,1-Bis(4-hydroxyphenyl)-3,3,5-trimethylcyclohexane, 3,3,5-Trimethyl-1,1-bis(4-hydroxyphenyl)cyclohexane, 4,4'-(3,3,5-Trimethylcyclohexylidene)diphenol, BISP-TMC, BPTMC, Bisphenol TMC
Nombre IUPAC 4-[1-(4-hidroxifenil)-3,3,5-trimetilciclohexil]fenol
SMILES CC1CC(C)(C)CC(C1)(c2ccc(O)cc2)c3ccc(O)cc3
Specifications
Nombre del producto químico o material Bisphenol TMC
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 g
Fórmula InChI InChI=1S/C21H26O2/c1-15-12-20(2,3)14-21(13-15,16-4-8-18(22)9-5-16)17-6-10-19(23)11-7-17/h4-11,15,22-23H,12-14H2,1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 310.1933
Porcentaje de pureza >95%