Learn More
Bisfenol F, TRC
Código de producto. 30006767
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30006767 25 g 25 g
30136014 5 g 5 g
30008966 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30006767 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB51955525G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 620-92-8
Fórmula molecular C13 H12 O2
Peso molecular (g/mol) 200.23
Sinónimo Phenol, 4,4'-methylenedi- (8CI), Phenol, p,p'-methylenedi- (4CI), 4,4'-Methylenebis[phenol], 1,1-Bis(4-hydroxyphenyl)methane, 4,4'-Bis(hydroxyphenyl)methane, 4,4'-Dihydroxydiphenylmethane, 4,4'-Methylenediphenol, Bis(4-hydroxyphenyl)methane, Bis(p-hydroxyphenyl)methane, Bisphenol F, HDM, NSC 401136, PP-BIP-F, p,p'-BPF, p-(p-Hydroxybenzyl)phenol
Nombre IUPAC 4-[(4-hidroxifenil)metil]fenol
SMILES Oc1ccc(Cc2ccc(O)cc2)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bisphenol F
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 g
Fórmula InChI InChI=1S/C13H12O2/c14-12-5-1-10(2-6-12)9-11-3-7-13(15)8-4-11/h1-8,14-15H,9H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 200.0837
Porcentaje de pureza >95%