Learn More
Bisfenol F Glicidilo 2,3-Dihidroxipropílico Éter, TRC
Código de producto. 30007786
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30007786 10 mg 10 miligramos
30012360 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30007786 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB51958510MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 303733-72-4
Fórmula molecular C19H22O5
Peso molecular (g/mol) 330.37
Sinónimo 3-[4-[[4-(2-Oxiranylmethoxy)phenyl]methyl]phenoxy]-1,2-propanediol
Nombre IUPAC 3-[4-[[4-(oxiran-2-ilmetoxi)fenil]metil]fenoxipropano-1,2-diol
SMILES OCC(O)COc1ccc(Cc2ccc(OCC3CO3)cc2)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bisphenol F Glycidyl 2,3-Dihydroxypropyl Ether
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C19H22O5/c20-10-16(21)11-22-17-5-1-14(2-6-17)9-15-3-7-18(8-4-15)23-12-19-13-24-19/h1-8,16,19-21H,9-13H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 330.1467