Learn More
Bisfenol F-13C6, TRC
Código de producto. 30041050
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30041050 1 mg 1 miligramo
30041278 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30041050 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB5195581MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1410794-06-7
Fórmula molecular 13C6 C7 H12 O2
Peso molecular (g/mol) 206.19
Sinónimo Phenol-1,2,3,4,5,6-13C6, 4-[(4-hydroxyphenyl)methyl]-, 4-[(4-Hydroxyphenyl)methyl]phenol-1,2,3,4,5,6-13C6, 4,4'-Methylenediphenol-1,2,3,4,5,6-13C6, 1-(4-Hydroxyphenyl)-1-(4-hydroxyphenyl-1,2,3,4,5,6-13C6)methane, Bisphenol F (phenyl-13C6)
Nombre IUPAC 4-[(4-hidroxi(1,2,3,4,5,6-^{13}C_{6})ciclohexa-1,3,5-trien-1-il)metil]fenol
SMILES O[13c]1[13cH][13cH][13c](Cc2ccc(O)cc2)[13cH][13cH]1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bisphenol F-13C6
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H12O2/c14-12-5-1-10(2-6-12)9-11-3-7-13(15)8-4-11/h1-8,14-15H,9H2/i1+1,2+1,5+1,6+1,10+1,12+1
Formula Weight (peso de la fórmula) 206.1039
Porcentaje de pureza >95%