Learn More
Bisfenol E, TRC
Código de producto. 18012310
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
18012310 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 18012310 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB5194805MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2081-08-5
Fórmula molecular C14 H14 O2
Peso molecular (g/mol) 214.26
Sinónimo Phenol, 4,4'-ethylidenedi- (6CI,7CI,8CI), 4,4'-Ethylidenebis[phenol], 1,1-Bis(4-hydroxyphenyl)ethane, 4,4'-Ethylidenediphenol, Bisphenol AD, Bisphenol E
Nombre IUPAC 4-[1-(4-hidroxifenil)etil]fenol
SMILES CC(c1ccc(O)cc1)c2ccc(O)cc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bisphenol E
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H14O2/c1-10(11-2-6-13(15)7-3-11)12-4-8-14(16)9-5-12/h2-10,15-16H,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 214.0994