Learn More
Bisfenol B, TRC
Código de producto. 30041030
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30041030 1 g 1 g
30005243 25 g 25 g
30005485 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30041030 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB5195651G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 77-40-7
Fórmula molecular C16 H18 O2
Peso molecular (g/mol) 242.31
Sinónimo Phenol, 4,4'-sec-butylidenedi- (6CI,7CI,8CI), 4,4'-(1-Methylpropylidene)bis[phenol], 2,2-Bis(4-hydroxyphenyl)butane, 2,2-Bis(p-hydroxyphenyl)butane, 4,4'-Dihydroxy-2,2-diphenylbutane, 4,4'-sec-Butylidenediphenol, Bis(4-hydroxyphenyl)methylethylmethane, Bisphenol B, Butane, 2,2-bis(4-hydroxyphenyl)-, NSC 1775, p,p'-Dihydroxy-2,2-diphenylbutane, p,p'-sec-Butylidenediphenol
Nombre IUPAC 4-[2-(4-hidroxifenil)butan-2-il]fenol
SMILES CCC(C)(c1ccc(O)cc1)c2ccc(O)cc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bisphenol B
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C16H18O2/c1-3-16(2,12-4-8-14(17)9-5-12)13-6-10-15(18)11-7-13/h4-11,17-18H,3H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 242.1307
Porcentaje de pureza >95%