Learn More
Bisfenol A, TRC
Código de producto. 30040354
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
100 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30040354 10 g 10 g
17919629 100 mg 100 miligramos
18043310 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30040354 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB51949510G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 80-05-7
Fórmula molecular C15 H16 O2
Peso molecular (g/mol) 228.29
Sinónimo Phenol, 4,4'-isopropylidenedi- (8CI), 4,4'-(1-Methylethylidene)bis[phenol], (4,4'-Dihydroxydiphenyl)dimethylmethane, 2,2-Bis(4-hydroxyphenyl)propane, 2,2-Bis(p-hydroxyphenyl)propane, 2,2-Di(4-hydroxyphenyl)propane, 2,2-Di(4-phenylol)propane, 2,2'-Bis(4-hydroxyphenyl)propane, 4,4'-(Propane-2,2-diyl)diphenol, 4,4'-Isopropylidenebis[phenol], 4,4'-Isopropylidenediphenol, 4,4'-Methylethylidenebisphenol, B 0494, BPA, BPA 154, BPA 157, BPA-M, Bis(4-hydroxyphenyl)dimethylmethane, Bis(p-hydroxyphenyl)propane, Bisphenol A, Dian, Diano, Diphenylolpropane, HT 3082, Hidorin F 285, Hidorin F 568, Ipognox 88, Isopropylidenebis(4-hydroxybenzene), NSC 1767, NSC 17959, Parabis, Parabis A, Pluracol 245, Rikabanol, p,p'-Bisphenol A, p,p'-Dihydroxydiphenylpropane, p,p'-Isopropylidenebisphenol, p,p'-Isopropylidenediphenol, β,β'-Bis(p-hydroxyphenyl)propane
Nombre IUPAC 4-[2-(4-hidroxifenil)propan-2-il]fenol
SMILES CC(C)(c1ccc(O)cc1)c2ccc(O)cc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bisphenol A
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C15H16O2/c1-15(2,11-3-7-13(16)8-4-11)12-5-9-14(17)10-6-12/h3-10,16-17H,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 228.115
Porcentaje de pureza >95%