Learn More
Bisfenol A Monosulfato Sal de Sodio, TRC
Código de producto. 30010121
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30010121 100 mg 100 miligramos
30005746 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30010121 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB519560100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 847696-37-1
Fórmula molecular C15H15NaO5S
Peso molecular (g/mol) 330.33
Sinónimo Phenol, 4-[1-(4-hydroxyphenyl)-1-methylethyl]-, 1-(hydrogen sulfate), sodium salt (1:1) (ACI), Phenol, 4-[1-(4-hydroxyphenyl)-1-methylethyl]-, 1-(hydrogen sulfate), monosodium salt (9CI), Sodium 4-[1-(4-hydroxyphenyl)-1-methylethyl]phenyl sulfate (1:1) (ACI), Bisphenol A monosulfate sodium salt
Nombre IUPAC sodio; [4-[2-(4-hidroxifenil)propano-2-il]fenilsulfato]
SMILES OC(C=C1)=CC=C1C(C)(C)C2=CC=C(OS(=O)(O[Na])=O)C=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bisphenol A Monosulfate Sodium Salt
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H16O5S.Na/c1-15(2,11-3-7-13(16)8-4-11)12-5-9-14(10-6-12)20-21(17,18)19;/h3-10,16H,1-2H3,(H,17,18,19);/q;+1/p-1
Formula Weight (peso de la fórmula) 330.0538
Porcentaje de pureza >95%