Learn More
Bisfenol un éter diglicidílico, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11353696
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11353696 100 g 100 g
11343696 25 g 25 g
11363696 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11353696 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L14817.22
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 1675-54-3 | C21H24O4 | 340.419 g/mol
Bisphenol A diglycidyl ether is used to inhibit the peroxisome proliferator-activated receptor (PPARγ) and adipocyte differentiation and it induce apoptosis in tumor cells.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El éter de bisfenol A diglicidil se utiliza para inhibirel receptor activado por el proliferador de peroxisoma (PPARγ) y la diferenciación de adipocitos e induce apoptosis en las células tumorales.
Solubilidad
Soluble en 100 % de etanol, dimetilsulfóxido (100 mM), dimetilformamida, cloroformo, metanol y etanol (50 mM). Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1675-54-3
Fórmula molecular C21H24O4
Peso molecular (g/mol) 340.419
Número MDL MFCD00080480
Clave InChI LCFVJGUPQDGYKZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo bisphenol a diglycidyl ether, 2,2-bis 4-glycidyloxyphenyl propane, epoxide a, epophen el 5, badge, dian diglycidyl ether, diglycidyl bisphenol a, epi-rez 510, bpdge, dgeba
PubChem CID 2286
ChEBI CHEBI:34578
Nombre IUPAC 2-[[4-[2-[4-(oxiran-2-ilmetoxi)fenil]propan-2-il]fenoxi]metil]oxirano
SMILES CC(C)(C1=CC=C(C=C1)OCC2CO2)C3=CC=C(C=C3)OCC4CO4
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bisphenol A diglycidyl ether
Densidad 1.17
Índice de refracción 1.573
Cantidad 100 g
Beilstein 299026
Información de solubilidad Soluble in 100% ethanol,dimethyl sulfoxide (100 mM),dimethyl formamide,chloroform,methanol,and ethanol (50 mM). Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 340.42
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Bisphenol A diglycidyl ether
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Bisphenol A diglycidyl ether