Learn More
Bisfenol A Bissulfato Sal Sódica, TRC
Código de producto. 30133990
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30133990 250 mg 250 miligramos
30012445 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30133990 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB519515250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10040-44-5
Fórmula molecular C15 H14 O8 S2 . 2 Na
Peso molecular (g/mol) 432.38
Sinónimo Phenol, 4,4'-(1-methylethylidene)bis-, 1,1'-bis(hydrogen sulfate), sodium salt (1:2), Phenol, 4,4'-(1-methylethylidene)bis-, bis(hydrogen sulfate), disodium salt (9CI), Phenol, 4,4'-isopropylidenedi-, bis(hydrogen sulfate) disodium salt (8CI), Sodium S,S'-[(1-methylethylidene)di-4,1-phenylene] disulfate (2:1), Bisphenol A Bissulfate Disodium Salt
Nombre IUPAC disodio; [4-[2-(4-sulfonatooxifenil)propano-2-il]fenilsulfato]
SMILES [Na+].[Na+].CC(C)(c1ccc(OS(=O)(=O)[O-])cc1)c2ccc(OS(=O)(=O)[O-])cc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bisphenol A Bissulfate Disodium Salt
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H16O8S2.2Na/c1-15(2,11-3-7-13(8-4-11)22-24(16,17)18)12-5-9-14(10-6-12)23-25(19,20)21;;/h3-10H,1-2H3,(H,16,17,18)(H,19,20,21);;/q;2*+1/p-2
Formula Weight (peso de la fórmula) 431.9925