Learn More
Bisfenol A Bis (difenil fosfato), TRC
Código de producto. 30134707
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
2.5 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
2.50 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134707 2.5 g 2.50 g
30003261 1 g 1 g
30006840 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30134707 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB5195302.5G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5945-33-5
Fórmula molecular C39 H34 O8 P2
Peso molecular (g/mol) 692.63
Sinónimo Phosphoric acid, (1-methylethylidene)di-4,1-phenylene tetraphenyl ester (9CI), Phosphoric acid, diphenyl ester, diester with 4,4'-isopropylidenediphenol (7CI), Phosphoric acid, isopropylidenedi-p-phenylene tetraphenyl ester (8CI), 2,2-Bis[4-[bis(phenoxy)phosphoryloxy]phenyl]propane, 4,4'-(Isopropylidenediphenyl) bis(diphenyl phosphate), AD 191, ADK Stab FP 600, ADK Stab FP 700, BADP, BDP, BDP 30LH, BPA-DP, Bisphenol A bis(diphenyl phosphate), Bisphenol A tetraphenyl diphosphate, CG 963, CR 41, CR 7415, CR 741S, CR 742, E 890, FP 600, FP 700, FP 750, Fyrolflex BDP, NcendX P 30, PhireGuard BDP, Tetraphenyl bisphenol A bisphosphate, WSFR-BDP, WSFR-BDP-N 2
Nombre IUPAC [4-[2-(4-difenoxifosforiloxifenil)propano-2-il]fenilo] difenilfosfato
SMILES CC(C)(c1ccc(OP(=O)(Oc2ccccc2)Oc3ccccc3)cc1)c4ccc(OP(=O)(Oc5ccccc5)Oc6ccccc6)cc4
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bisphenol A Bis(diphenyl phosphate)
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C39H34O8P2/c1-39(2,31-23-27-37(28-24-31)46-48(40,42-33-15-7-3-8-16-33)43-34-17-9-4-10-18-34)32-25-29-38(30-26-32)47-49(41,44-35-19-11-5-12-20-35)45-36-21-13-6-14-22-36/h3-30H,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 692.1729