Learn More
Éter bisfenol A bis(2-hidroxietil), TRC
Código de producto. 30007975
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30007975 500 mg 500 miligramos
30011966 250 mg 250 miligramos
30011810 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30007975 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB398130500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 901-44-0
Fórmula molecular C19 H24 O4
Peso molecular (g/mol) 316.39
Sinónimo 2,2'-((Propane-2,2-diylbis(4,1-phenylene))bis(oxy))diethanol, 2,2'-[(1-Methylethylidene)bis(4,1-phenyleneoxy)]bis[ethanol], 1,1'-Isopropylidenebis(p-phenyleneoxy-2-ethanol), 1,4-Di-(β-hydroxyethyl)bisphenol A, 2,2-Bis(4-β-hydroxyethoxyphenyl)propane, 2,2-Bis[4-(2-hydroxyethoxy)phenyl]propane, 2,2-Bis[p-(2-hydroxyethoxy)phenyl]propane, 2,2-Bis[p-(β-hydroxyethoxy)phenyl]propane, 2,2'-[Isopropylidenebis(p-phenyleneoxy)]diethanol, 4,4'-Bis(hydroxyethoxy)diphenyldimethylmethane, 4,4'-Bis(hydroxyethyl)bisphenol A, AE 2, AE 2 (diol), BA 2, BA 2 Glycol, BSA 20, Bisphenol A bis(β-hydroxyethyl) Ether, Bisphenol A Ethylene Oxide Adduct (1:2), Bisphenol A-Ethylene oxide 1:2 mol Adduct, Bisphenol A-Ethylene Oxide Adduct, Dianol 22, Diethoxy Bisphenol A, Diethoxylated Bisphenol A, Ethylene oxide-bisphenol A (2:1) Adduct, Koremul BSA 20, NSC 60933, Newpol BPE 20, Newpol BPE 20T, Simulsol BPLE;
Nombre IUPAC 2-[4-[2-[4-(2-hidroxietoxi)fenil]propan-2-il]fenoxi]etanol
SMILES CC(C)(c1ccc(OCCO)cc1)c2ccc(OCCO)cc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bisphenol A Bis(2-hydroxyethyl) Ether
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C19H24O4/c1-19(2,15-3-7-17(8-4-15)22-13-11-20)16-5-9-18(10-6-16)23-14-12-21/h3-10,20-21H,11-14H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 316.1675