Learn More
Éter glicidílico de bisfenol A (3-cloro-2-hidroxipropilo), TRC
Código de producto. 30137284
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137284 10 mg 10 miligramos
17994745 25 mg 25 miligramos
17903935 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137284 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB51967010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13836-48-1
Fórmula molecular C21 H25 Cl O4
Peso molecular (g/mol) 376.874
Sinónimo BADGE.HCl, 2-Propanol, 1-chloro-3-[4-[1-methyl-1-[4-(2-oxiranylmethoxy)phenyl]ethyl]phenoxy]-, 2-Propanol, 1-chloro-3-[4-[1-methyl-1-[4-(oxiranylmethoxy)phenyl]ethyl]phenoxy]- (9CI), 2-Propanol, 1-chloro-3-[[α-[p-(2,3-epoxypropoxy)phenyl]-p-cumenyl]oxy]- (8CI), Bisphenol A (3-chloro-2-hydroxypropyl)glycidyl ether, 1-Chloro-3-[4-[1-methyl-1-[4-(2-oxiranylmethoxy)phenyl]ethyl]phenoxy]-2-propanol, BADGE.HCl
Nombre IUPAC 1-cloro-3-[4-[2-[4-(oxirano-2-ilmetoxi)fenil]propano-2-il]fenoxi]propano-2-ol
SMILES CC(C)(c1ccc(OCC(O)CCl)cc1)c2ccc(OCC3CO3)cc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bisphenol A (3-Chloro-2-hydroxypropyl) Glycidyl Ether
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H25ClO4/c1-21(2,15-3-7-18(8-4-15)24-12-17(23)11-22)16-5-9-19(10-6-16)25-13-20-14-26-20/h3-10,17,20,23H,11-14H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 376.144
Porcentaje de pureza >95%