Learn More
Bisfenol A-13C2, TRC
Código de producto. 30009636
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30009636 25 mg 25 miligramos
30004586 2.5 mg 2.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30009636 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB51949625MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 263261-64-9
Fórmula molecular C1313C2H16O2
Peso molecular (g/mol) 230.27
Sinónimo 4,4'-(1-Methylethylidene)bisphenol-13C2, 2,2-Bis(4-hydroxyphenyl)propane-13C2, BPA-13C2, (4,4'-Dihydroxydiphenyl)dimethylmethane-13C2, 4,4'-Isopropylidenediphenol-13C2, 4,4'-Methylethylidenebisphenol-13C2, Dian-13C2, Diano-13C2, Diphenylolpropane-13C2, HT 3082-13C2, Parabis-13C2, p,p'-Bisphenol A-13C2;
Nombre IUPAC 4,4'-(propano-2,2-diil-1,3-13C2)difenol
SMILES OC(C=C1)=CC=C1C([13CH3])([13CH3])C2=CC=C(O)C=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bisphenol A-13C2
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H16O2/c1-15(2,11-3-7-13(16)8-4-11)12-5-9-14(17)10-6-12/h3-10,16-17H,1-2H3/i1+1,2+1
Formula Weight (peso de la fórmula) 230.12