Learn More
Bisfenol A-13C12, TRC
Código de producto. 30006881
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30006881 2.5 mg 2.50 miligramo
30004443 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30006881 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB5194982.5MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 263261-65-0
Fórmula molecular 13C12 C3 H16 O2
Peso molecular (g/mol) 240.2
Sinónimo Phenol-1,2,3,4,5,6-13C6, 4,4'-(1-methylethylidene)bis-, Phenol-13C6, 4,4'-(1-methylethylidene)bis- (9CI), 4,4'-(1-Methylethylidene)bis[phenol-1,2,3,4,5,6-13C6], Bisphenol A (ring-13C12), 2,2-Bis(4-hydroxyphenyl-13C6)propane, 4,4'-Isopropylidenediphenol-1,1',2,2',3,3',4,4',5,5',6,6'-13C12
Nombre IUPAC 4-[2-(4-hidroxi(1,2,3,4,5,6-^{13}C_{6})ciclohexa-1,3,5-trien-1-il)propan-2-il](1,2,3,4,5,6-^{13}C_{6})ciclohexa-1,3,5-trien-1-ol
SMILES CC(C)([13c]1[13cH][13cH][13c](O)[13cH][13cH]1)[13c]2[13cH][13cH][13c](O)[13cH][13cH]2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bisphenol A-13C12
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 2.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H16O2/c1-15(2,11-3-7-13(16)8-4-11)12-5-9-14(17)10-6-12/h3-10,16-17H,1-2H3/i3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1,10+1,11+1,12+1,13+1,14+1
Formula Weight (peso de la fórmula) 240.1553
Porcentaje de pureza >95%