Learn More
Subnitrato de bismuto, Farmacopea Europea, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Código de producto. 12990364 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ml
12990364 500 mL 500 ml
1 options
Código de producto. 12990364 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor RP 031 500
Los reactivos de la farmacopea están diseñados para ensayos confiorme monografías de la farmacopea, bajo un sistema de gestión de calidad conforme a la norma ISO 9001 de GMP de acuerdo con la especificación de la farmacopea pertinente. Utilizan componentes y reactivos de la farmacopea y el agua empleada cumple los requisito de monografía correspondiente de la farmacopea para el agua purificada. También cumplen la ISO 17025 y la ISO Guía 43.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bismuth subnitrate solution.
Envase Ampolla
CAS 28434-01-7
Notas de grado de pureza EU Ph Ref: 1011502
Fórmula molecular C22H26O3
Concentración 10 μg/mL
Clave InChI VEMKTZHHVJILDY-UXHICEINSA-N
SMILES CC(=CC1C(C1(C)C)C(=O)OCC2=COC(=C2)CC3=CC=CC=C3)C
Nombre IUPAC (5-bencilfurano-3-il)metil (1R,3R) -2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-enil)ciclopropano-1-carboxilato
Peso molecular (g/mol) 338.447
PubChem CID 162381
Cantidad 500 mL
ChEBI CHEBI:39280
Grado Eu. Ph.
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Bismuth subnitrate solution. European Pharmacopoeia Ref: 1011502
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: nitric acid