Learn More
Subnitrato de bismuto(III), Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Código de producto. 15690970
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
50 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
50 Kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15690970 250 g 250 g
15680970 1 kg 1 Kg
15600980 50 kg 50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15690970 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 10334250G
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto.
puriss., cumple con las especificaciones analíticas de la DAB y la Farmacopea Estadounidense, base de Bi al 71-74 % (calc. de la sustancia en seco)
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1304-85-4
Número MDL MFCD00064844
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bismuth(Iii) Subnitrate
Nombre de nota Meets analytical specification of USP
Cantidad 250 g
Fórmula lineal Bi5O(OH)9(NO3)4
Número UN 1477
Formula Weight (peso de la fórmula) 1461.99g/mol
Grado puriss.
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 71 to 74% Bi basis (calc. on dried substance)
Envase Frasco de plástico