Learn More
Bisacodyl, TRC
Código de producto. 30134423
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30134423 50 mg 50 miligramos
17951155 10 g 10 g
17901805 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30134423 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB40080050MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 603-50-9
Fórmula molecular C22 H19 N O4
Peso molecular (g/mol) 361.39
Sinónimo Phenol, 4,4'-(2-pyridinylmethylene)bis-, diacetate (ester) (9CI), Phenol, 4,4'-(2-pyridylmethylene)di-, diacetate (6CI,7CI), Phenol, 4,4'-(2-pyridylmethylene)di-, diacetate (ester) (8CI), 4,4'-(2-Pyridylmethylene)diphenol diacetate, Alophen, Bicol, Bis(p-acetoxyphenyl)-2-pyridylmethane, Bisacodyl, Brocalax, Broxalax, Contralax, Correctol Caplets, Correctol Tablets, DAMP, Dulcolan, Dulcolax, Durolax, Endokolat, Eulaxan, Feen-a-Mint Tablets, Fenilaxan, Fleet, Godalax, Hillcolax, Ivilax, LA96a, Laco, Laxadin, Laxanin N, Laxans, Laxine, Laxorex, NSC 614826, Neolax, Nigalax, Perilax, Prepacol, Pyrilax, SK-Bisacodyl, Sanvacual, Stadalax, Telemin, Theralax, Ulcol, Videx, Zetrax
Nombre IUPAC [[(4-acetiloxifenil)-piridina-2-ilmetilfenilo] acetato
SMILES CC(=O)Oc1ccc(cc1)C(c2ccc(OC(=O)C)cc2)c3ccccn3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bisacodyl
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C22H19NO4/c1-15(24)26-19-10-6-17(7-11-19)22(21-5-3-4-14-23-21)18-8-12-20(13-9-18)27-16(2)25/h3-14,22H,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 361.1314
Porcentaje de pureza >95%