Learn More
Bisaboleno, mezcla de isómeros, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11482998
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11482998 50 g 50 g
11472998 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11482998 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A18724.18
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 495-62-5 | C15H24 | 204.357 g/mol
It finds use in artificial oil of bergamot, myrrh and lemon, and is an excellent fixative for neroli bases.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza en el aceite artificial de bergamota, mirra y limón, y es un excelente fijador para las bases neroli.
Solubilidad
Soluble en alcohol y agua (0,008994 mg/l a 25 °C, est.).
Notas
Sensible al aire. Almacénese lejos de los agentes oxidantes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 495-62-5
Fórmula molecular C15H24
Peso molecular (g/mol) 204.357
Número MDL MFCD00129080
Clave InChI XBGUIVFBMBVUEG-CCEZHUSRSA-N
Sinónimo e-gamma-bisabolene, unii-l8m7r52o3b, cyclohexene, 4-1,5-dimethyl-4-hexenylidene-1-methyl-, e, 1e-bisabola-1 10 ,4,7 11-triene 4e-4-1,5-dimethylhex-4-en-1-ylidene-1-methylcyclohexene, gamma-bisabolene, e, gamma-bisabolene, 4e, cyclohexene, 4-1,5-dimethyl-4-hexenylidene-1-methyl-, 4e, .gamma.-bisabolene, e gamma-bisabolene, 1-methyl-4-6-methylhept-5-en-2-ylidene cyclohex-1-ene
PubChem CID 3033866
ChEBI CHEBI:49238
Nombre IUPAC (4Z)-1-Metil-4-(6-metilhept-5-en-2-ilideno)ciclohexeno
SMILES CC1=CCC(=C(C)CCC=C(C)C)CC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bisabolene
Nombre de nota mixture of isomers
Densidad 0.89
Índice de refracción 1.494
Cantidad 50 g
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Soluble in alcohol,water,(0.008994mg/L @ 25°C (est)).
Formula Weight (peso de la fórmula) 204.36
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.