Learn More
Bis(tetrametilciclopentadienil)níquel(II), + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11392969
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11392969 5 g 5 g
11382969 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11392969 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27784.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
CAS: 79019-60-6 | C18H26Ni | 301.099 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 79019-60-6
Fórmula molecular C18H26Ni
Peso molecular (g/mol) 301.099
Número MDL MFCD01862460
Clave InChI PPBIVTWBQQUEKM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo nickel 2+ bis 2,3,4,5-tetramethylcyclopenta-1,3-dien-1-ide, nickel 2+ ion bis 2,3,4,5-tetramethylcyclopenta-1,3-dien-1-ide
PubChem CID 73994274
Nombre IUPAC níquel(2+);1,2,3,5-tetrametilciclopenta-1,3-dieno
SMILES CC1[C-]=C(C(=C1C)C)C.CC1[C-]=C(C(=C1C)C)C.[Ni+2]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bis(tetramethylcyclopentadienyl)nickel(II)
Punto de fusión 107°C to 112°C
Cantidad 5 g
Sensibilidad Air and moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 301.1
Porcentaje de pureza ≥98%