Learn More
Dicloruro de bis(terc-butilciclopentadienil)hafnio(IV), + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11426600
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11426600 5 g 5 g
11416600 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 11426600 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27638.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
CAS: 33010-55-8 | C18H26Cl2Hf | 491.796 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 33010-55-8
Fórmula molecular C18H26Cl2Hf
Peso molecular (g/mol) 491.796
Número MDL MFCD01073803
Clave InChI ZZDLUYCFDDVDOX-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo hafnium chloride 2-tert-butylcyclopenta-1,3-dien-1-ide 1/2/2
PubChem CID 74765427
Nombre IUPAC 2-terc-butilciclopenta-1,3-dieno; hafnio(4+); dicloruro
SMILES CC(C)(C)C1=[C-]CC=C1.CC(C)(C)C1=[C-]CC=C1.[Cl-].[Cl-].[Hf+4]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bis(tert-butylcyclopentadienyl)hafnium(IV) dichloride
Punto de fusión 195°C
Cantidad 5 g
Sensibilidad Air and moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 491.8
Porcentaje de pureza ≥98%