Learn More
Bis(fenilsulfonil)sulfuro, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11945741 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
11945741 5 g Frasco de vidrio 5 g
10752301 1 g Frasco de vidrio 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11945741 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 300830050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 4388-22-1 | C12H10O4S3 | 314.39 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4388-22-1
Fórmula molecular C12H10O4S3
Peso molecular (g/mol) 314.39
Número MDL MFCD00094733
Clave InChI YQUSJUJNDKUWAM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo bis phenylsulfonyl sulfide, benzenesulfonyl sulfide, benzenesulfonic thioanhydride, benzenesulfonothioic acid, anhydrosulfide, benzenesulfonic acid, thio-, anhydrosulfide, bis phenylsulfonyl thio, benzenesulfonyl sulfanylsulfonyl benzene, phso2 2s, benzenesulfonylthio sulfonylbenzene
PubChem CID 257516
Nombre IUPAC bencenosulfonilsulfanilsulfonilbenceno
SMILES O=S(=O)(SS(=O)(=O)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bis(phenylsulfonyl)sulfide
Punto de fusión 129.0°C to 134.0°C
Color Rosa a blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 95% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Beilstein 11,III,163
Formula Weight (peso de la fórmula) 314.41
Porcentaje de pureza 96%
Forma física Polvo o cristales