Learn More
Dicloruro de bis(pentametilciclopentadienil)zirconio, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nombre del producto químico o material | Bis(pentamethylcyclopentadienyl)zirconium dichloride |
| Color | Amarillo |
| Envase | Ampolla |
| Cantidad | 2 g |
| Número UN | UN3096 |
| Sensibilidad | Air and moisture sensitive |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 432.56 |
| Porcentaje de pureza | 99% |
| Forma física | cristalino/a/s |