Learn More
Tetrafluoroborato de bis(norbornadieno)rodio(I), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11460650
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11460650 5 g 5 g
11450650 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11460650 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 044036.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 36620-11-8 | C14H16BF4Rh | 373.99 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 36620-11-8
Fórmula molecular C14H16BF4Rh
Peso molecular (g/mol) 373.99
Número MDL MFCD00671775
Clave InChI HAYDJWBQWOEERB-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 10915722
SMILES [Rh+].F[B-](F)(F)F.C1C2C=CC1C=C2.C1C2C=CC1C=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bis (norbornadiene)rhodium (I) tetrafluoroborate
Cantidad 5 g
Sensibilidad Air and moisture sensitive
Sinónimo bis norbornadiene rhodium i tetrafluoroborate, rh nbd 2bf4, bis eta-2,5-norbornadiene rhodium i tetrafluoroborate, bis norbornadiene tetrafluoroborato rhodium, bis bicyclo 2.2.1 hepta-2,5-diene rhodium tetrafluoroborate, rh nbd 2 bf4, bis norbomadiene rhodium i tetrafluoroborate, bis norbornadiene rhodium tetrafluoroborate
Información de solubilidad Fairly soluble in dichloromethane. Insoluble in water.
Nombre IUPAC biciclo[2.2.1]hepta-2,5-dieno;rodio;tetrafluoroborato
Formula Weight (peso de la fórmula) 373.99
Forma física Polvo