Learn More
Bis(norbornadieno)rodio(I) tetrafluoroborato, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10576173 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10576173 100 mg Frasco de vidrio 100 miligramos
10331763 500 mg Frasco de vidrio 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10576173 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 382551000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 36620-11-8 | C14H16BF4Rh | 373.99 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 36620-11-8
Fórmula molecular C14H16BF4Rh
Peso molecular (g/mol) 373.99
Número MDL MFCD00671775
Clave InChI HAYDJWBQWOEERB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo bis norbornadiene rhodium i tetrafluoroborate, rh nbd 2bf4, bis eta-2,5-norbornadiene rhodium i tetrafluoroborate, bis norbornadiene tetrafluoroborato rhodium, bis bicyclo 2.2.1 hepta-2,5-diene rhodium tetrafluoroborate, rh nbd 2 bf4, bis norbomadiene rhodium i tetrafluoroborate, bis norbornadiene rhodium tetrafluoroborate
PubChem CID 10915722
Nombre IUPAC biciclo[2.2.1]hepta-2,5-dieno;rodio;tetrafluoroborato
SMILES [Rh+].F[B-](F)(F)F.C1C2C=CC1C=C2.C1C2C=CC1C=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bis(norbornadiene)rhodium(I) tetrafluoroborate
Punto de fusión 209.0°C to 211.0°C
Color Rojo
Análisis elemental 92% min.
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad Solubility in water: decomposes
Formula Weight (peso de la fórmula) 373.99
Porcentaje de pureza 94%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Bis(norbornadiene)rhodium(I) tetrafluoroborate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.