Learn More
Bis(n-propilciclopentadienil)magnesio, +98 %, Thermo Scientific™
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Bis(n-propylcyclopentadienyl)magnesium |
| Densidad | 0.94g/mL |
| Envase | Ampolla |
| Cantidad | 250 mg |
| Número UN | UN3391 |
| Sensibilidad | Air & Moisture Sensitive |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 238.66 |
| Porcentaje de pureza | ≥98% |
| Forma física | cristalino/a/s |