Learn More
(Bis(difenimetil)éter), TRC
Código de producto. 17953915
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17953915 50 mg 50 miligramos
17955055 25 mg 25 miligramos
17974905 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17953915 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB43034550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 574-42-5
Fórmula molecular C26 H22 O
Peso molecular (g/mol) 350.45
Sinónimo [Oxybis(methanetriyl)]tetrabenzene, Bis(diphenylmethyl) Ether, Dimenhydrinate Imp. K (EP)
Nombre IUPAC [benzhidroxi(fenil)metil]benceno
SMILES O(C(c1ccccc1)c2ccccc2)C(c3ccccc3)c4ccccc4
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bis(diphenylmethyl) Ether
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C26H22O/c1-5-13-21(14-6-1)25(22-15-7-2-8-16-22)27-26(23-17-9-3-10-18-23)24-19-11-4-12-20-24/h1-20,25-26H
Formula Weight (peso de la fórmula) 350.1671
Porcentaje de pureza >95%