Learn More
Dicloruro de bis(ciclopentadienil)titanio, + 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11353958
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11353958 10 g 10 g
11363958 2 g 2 g
11383958 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11353958 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 040386.09
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 1271-19-8 | C10H10Cl2Ti-2 | 248.957 g/mol
This metallocene is a common reagent in organometallic and organic synthesis. Titanocene dichloride is used to prepare titanocene pentasulfide. Used as an anticancer drug.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Envasado bajo argón
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1271-19-8
Fórmula molecular C10H10Cl2Ti-2
Peso molecular (g/mol) 248.957
Número MDL MFCD00003723
Clave InChI MKNXBRLZBFVUPV-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo Dichlorobis(cyclopentadienyl)titanium; Titanocene dichloride
PubChem CID 124040768
Nombre IUPAC ciclopenta-1,3-dieno; titanio(2+); dicloruro
SMILES [CH-]1C=CC=C1.[CH-]1C=CC=C1.[Cl-].[Cl-].[Ti+2]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bis(cyclopentadienyl)titanium dichloride
Punto de fusión ∼285°C (decomposition)
Color Rojo
Densidad 1.60 g/mL
Olor Odorless
Cantidad 10 g
Sensibilidad Air and moisture sensitive
Índice Merck 14,9482
Información de solubilidad Reacts in moist air and in water to form HCl . Slightly hydrolysis in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 249
Porcentaje de pureza ≥99%
Forma física cristalino/a/s