Learn More
Dicloruro de bis(ciclopentadienil)titanio, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10185220 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10185220 10 g Frasco de vidrio 10 g
10052690 50 g Frasco de vidrio 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10185220 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 215760100
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 1271-19-8 | C10H10Cl2Ti | 249 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1271-19-8
Fórmula molecular C10H10Cl2Ti
Peso molecular (g/mol) 249
Número MDL MFCD00003723
Clave InChI MKNXBRLZBFVUPV-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo Titanocene dichloride
PubChem CID 124040768
Nombre IUPAC ciclopenta-1,3-dieno; titanio(2+); dicloruro
SMILES [CH-]1C=CC=C1.[CH-]1C=CC=C1.[Cl-].[Cl-].[Ti+2]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bis(cyclopentadienyl)titanium dichloride
Nombre de nota 97%
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 287.0°C to 289.0°C
Color Burdeos a rojo
Densidad 1.6000g/mL
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (Argentometry)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 10 g
Fieser 06,48
Índice Merck 15, 9638
Gravedad específica 1.6
Información de solubilidad Solubility in water: hydrolyses. Other solubilities: soluble in aromatic hydrocarbons, thf, halogenated, solvents, acetonitrile,, slightly soluble in chloroform, ethanol < 1mg/l,, acetone < 1mg/l
Formula Weight (peso de la fórmula) 249
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Bis(cyclopentadienyl)titanium dichloride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.