Learn More
Dicloruro de bis(ciclopentadienil)titanio, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11490323
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11490323 10 g 10 g
11400333 50 g 50 g
11410333 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11490323 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11456.09
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 1271-19-8 | C10H10Cl2Ti-2 | 248.957 g/mol
One-pot synthesis of α-methylene-γ-butyrolactones from benzaldehydes and bromomethylacrylates. Bis-(cyclopentadienyl)-titanium dichloride alkylaluminum complexls acts as catalysts for the polymerization of ethylene. Polyethylene prepared with these catalysts. Complexes of aluminum chloride and methylaluminum dichloride with bis-(cyclopentadienyl)-titanium dichloride as catalysts for the polymerization of ethylene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Síntesis en un solo recipiente de α-metileno-γ-butirolactonas a partir de benzaldehídos y bromometilacrilatos. El complejo de alquilaluminio de dicloruro de bis-(ciclopentadienil)-titanio actúa como catalizador para la polimerización del etileno. Polietileno preparado con estos catalizadores. Complejos de cloruro de aluminio y dicloruro de metilaluminio con dicloruro de bis-(ciclopentadienil)-titanio como catalizadores para la polimerización del etileno.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes, humedad, agua y aire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1271-19-8
Fórmula molecular C10H10Cl2Ti-2
Peso molecular (g/mol) 248.957
Número MDL MFCD00003723
Clave InChI MKNXBRLZBFVUPV-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo Dichlorobis(cyclopentadienyl)titanium; Titanocene dichloride
PubChem CID 124040768
Nombre IUPAC ciclopenta-1,3-dieno; titanio(2+); dicloruro
SMILES [CH-]1C=CC=C1.[CH-]1C=CC=C1.[Cl-].[Cl-].[Ti+2]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bis (cyclopentadienyl)titanium dichloride
Punto de fusión ∼285°C (decomposition)
Densidad 1.6
Olor Odorless
Cantidad 10 g
Sensibilidad Air and moisture sensitive
Índice Merck 14,9482
Información de solubilidad Slightly soluble in water
Formula Weight (peso de la fórmula) 249
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Bis(cyclopentadienyl)titanium dichloride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Titanocene dichloride