Learn More
Bis(ciclopentadienil)manganeso, sublimado, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15461067
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15461067 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 15461067 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 014535.06
 Artículo restringido
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
CAS: 73138-26-8 | Molecular Formula: C10H10Mn | Molecular Weight: 185.13 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
  • Envasado bajo argón
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 73138-26-8
Fórmula molecular C10H10Mn
Peso molecular (g/mol) 185.13
Número MDL MFCD00045468
Clave InChI LCGVCXIFXLGLHG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo bis cyclopentadienyl manganese, acmc-20aln3, dicyclopentadienylmanganese, manganese,di-2,4-cyclopentadien-1-yl, bis cyclopenta-1,3-dien-1-yl manganese
PubChem CID 21960473
Nombre IUPAC ciclopenta-1,3-dieno;manganeso(2 +)
SMILES [Mn](c1cccc1)c1cccc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bis(cyclopentadienyl)manganese
Nombre de nota Sublimed
Punto de fusión 175°C
Punto de ebullición 245°C
Temperatura de inflamación 52°C (126°F)
Envase Ampolla
Cantidad 5 g
Número UN UN3181
Sensibilidad Air and moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 185.13
Forma física Polvo