Learn More
Sulfona de bis(4-nitrofenilo), 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11489347
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11489347 25 g 25 g
11479347 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11489347 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21397.14
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1156-50-9
Fórmula molecular C12H8N2O6S
Peso molecular (g/mol) 308.264
Número MDL MFCD00010447
Clave InChI BVHNGWRPAFKGFP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo bis 4-nitrophenyl sulfone, 4-nitrophenyl sulfone, 4,4'-dinitrodiphenyl sulfone, bis 4-nitrophenyl sulphone, bis p-nitrophenyl sulfone, 4,4'-dinitrodiphenylsulfone, 1,1'-sulfonylbis 4-nitrobenzene, sulfone, bis p-nitrophenyl, benzene, 1,1'-sulfonylbis 4-nitro-9ci
PubChem CID 70871
Nombre IUPAC 1-Nitro-4-(4-nitrofenil)sulfonilbenceno
SMILES C1=CC(=CC=C1[N+](=O)[O-])S(=O)(=O)C2=CC=C(C=C2)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bis(4-nitrophenyl) sulfone
Punto de fusión 252°C to 255°C
Olor Odorless
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 308.27
Porcentaje de pureza 95%