Learn More
Bis(4-hidroxifenilo) sulfona, TRC
Código de producto. 30008339
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30008339 10 g 10 g
30006818 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30008339 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB44739010G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 80-09-1
Fórmula molecular C12 H10 O4 S
Peso molecular (g/mol) 250.27
Sinónimo Phenol, 4,4'-sulfonyldi- (6CI,8CI), 4,4'-Sulfonylbis[phenol], 1,1'-Sulfonylbis[4-hydroxybenzene], 4,4'-Bisphenol S, 4,4'-Dihydroxydiphenyl sulfone, 4,4'-Sulfonyldiphenol, 4-(4-Hydroxyphenylsulfonyl)phenol, 4-Hydroxyphenyl sulfone, BPS 1, BPS-H, BPS-N, BPS-P, BS 3, BS 3 (phenol), BS-PN, Bis(4-hydroxyphenyl) sulfone, Bis(p-hydroxyphenyl) sulfone, Bisphenol S, Bisphenol S sulfonic acid ester, D 8, Diphone A, Diphone C, Diphone D, Dynamar FC 5166, Ex 1B, NSC 683541, NSC 8712, p,p'-Dihydroxydiphenyl sulfone
Nombre IUPAC 4-(4-hidroxifenil)sulfonilfenol
SMILES Oc1ccc(cc1)S(=O)(=O)c2ccc(O)cc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bisphenol S
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C12H10O4S/c13-9-1-5-11(6-2-9)17(15,16)12-7-3-10(14)4-8-12/h1-8,13-14H
Formula Weight (peso de la fórmula) 250.03
Porcentaje de pureza >95%