Learn More
Bis(4-hidroxifenil) sulfona, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11413587
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11413587 250 g 250 g
11403587 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11413587 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A17342.30
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 80-09-1 | C12H10O4S | 250.27 g/mol
It is a reactant used in epoxy reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Es un reactante usado en reacciones epoxídicas.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar a temperatura ambiente. Mantener alejado de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 80-09-1
Fórmula molecular C12H10O4S
Peso molecular (g/mol) 250.27
Número MDL MFCD00002350
Clave InChI VPWNQTHUCYMVMZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4,4'-sulfonyldiphenol, bisphenol s, bis 4-hydroxyphenyl sulfone, phenol, 4,4'-sulfonylbis, 4,4'-dihydroxydiphenyl sulfone, 4-hydroxyphenyl sulfone, bis p-hydroxyphenyl sulfone, 4,4'-sulfonylbisphenol, diphone c
PubChem CID 6626
ChEBI CHEBI:34372
Nombre IUPAC 4-(4-hidroxifenil)sulfonilfenol
SMILES OC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)C1=CC=C(O)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bis(4-hydroxyphenyl) sulfone
Punto de fusión 245°C to 250°C
Densidad 1.366
Cantidad 250 g
Beilstein 2052954
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 250.28
Porcentaje de pureza 99%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Bis(4-hydroxyphenyl) sulfone
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H360FD-Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar al feto.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 4,4-Sulfonyldiphenol