Learn More
Bis(4-hidroxifenil) Sulfona -13C12, TRC
Código de producto. 30009504
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30009504 10 mg 10 miligramos
30003758 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30009504 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB44739310MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1991267-29-8
Fórmula molecular 13C12 H10 O4 S
Peso molecular (g/mol) 262.18
Sinónimo 4,4'-Sulfonylbis[phenol-13C6], 1,1'-Sulfonylbis[4-hydroxybenzene-13C6], 4,4'-Bisphenol S 13C12, 4,4'-Dihydroxydiphenyl sulfone 13C12, Bis(4-hydroxyphenyl) sulfone 13C12, Bis(p-hydroxyphenyl) sulfone 13C12, Bisphenol S 13C12, p,p'-Dihydroxydiphenyl sulfone 13C12
Nombre IUPAC 4-(4-hidroxi(1,2,3,4,5,6-^{13}C_{6})ciclohexa-1,3,5-trien-1-il)sulfonilo(1,2,3,4,5,6-^{13}C_{6})ciclohexa-1,3,5-trien-1-ol
SMILES O[13c]1[13cH][13cH][13c]([13cH][13cH]1)S(=O)(=O)[13c]2[13cH][13cH][13c](O)[13cH][13cH]2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bisphenol S ring-13C12
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H10O4S/c13-9-1-5-11(6-2-9)17(15,16)12-7-3-10(14)4-8-12/h1-8,13-14H/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1,10+1,11+1,12+1
Formula Weight (peso de la fórmula) 262.0702
Porcentaje de pureza >95%