Learn More
Sulfona de bis(4-fluorofenil), 98 +%, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11381687
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11381687 25 g 25 g
11371687 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11381687 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L04723.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 383-29-9 | C12H8F2O2S | 254.25 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 383-29-9
Fórmula molecular C12H8F2O2S
Peso molecular (g/mol) 254.25
Número MDL MFCD00000350
Clave InChI PLVUIVUKKJTSDM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-fluorophenyl sulfone, bis p-fluorophenyl sulfone, 4,4'-sulfonylbis fluorobenzene, bis 4-fluorophenyl sulfone, 4,4'-difluorodiphenyl sulfone, 4-fluorophenyl sulphone, 4-fluorophenylsulfone, benzene, 1,1'-sulfonylbis 4-fluoro, 4,4'-difluorodiphenyl sulphone
PubChem CID 67842
Nombre IUPAC 1-fluoro-4-(4-fluorofenil)sulfonilbenceno
SMILES FC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)C1=CC=C(F)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bis(4-fluorophenyl) sulfone
Punto de fusión 97°C to 101°C
Olor Odorless
Cantidad 25 g
Beilstein 1970911
Formula Weight (peso de la fórmula) 254.25
Porcentaje de pureza ≥98%