Learn More
Disulfuro de bis(4-fluorofenil), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15455337
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15455337 1 g 1 g
15465337 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15455337 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H32589.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 405-31-2 | C12H8F2S2 | 254.313 g/mol
Bis(4-fluorophenyl) disulfide is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El disulfuro de bis(4-fluorofenil) se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Soluble en metanol y acetona.
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 405-31-2
Fórmula molecular C12H8F2S2
Peso molecular (g/mol) 254.313
Número MDL MFCD00816758
Clave InChI SLXZJIKDNHDPKL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo di-4-fluorophenyl sulfide, bis 4-fluorophenyl disulfide, 1-fluoro-4-4-fluorophenyl disulfanyl benzene, 1,1'-disulfanediylbis 4-fluorobenzene, 4-fluorophenyldisulfide, 4-fluorophenyl disulfide, 4-fluorophenyl disulphide, di-p-fluorophenyl sulfide, bis 4-fluorophenyl persulfide, 1,2-bis 4-fluorophenyl disulfane
PubChem CID 136252
Nombre IUPAC 1-fluoro-4-[(4-fluorofenil)disulfanil]benceno
SMILES C1=CC(=CC=C1F)SSC2=CC=C(C=C2)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bis(4-fluorophenyl) disulfide
Punto de ebullición 141°C (1 mmHg)
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Soluble in methanol and acetone.
Formula Weight (peso de la fórmula) 254.31
Porcentaje de pureza 98%