Learn More
Bis(4-cianofenil)metanol, TRC
Código de producto. 30135306
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135306 25 mg 25 miligramos
30138537 5 mg 5 miligramos
30011951 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135306 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB42285025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 134521-16-7
Fórmula molecular C15 H10 N2 O
Peso molecular (g/mol) 234.25
Sinónimo Benzonitrile, 4,4'-(hydroxymethylene)bis-, 4,4'-(Hydroxymethylene)bis[benzonitrile], 4,4'-Methanolbisbenzonitrile, 4-[(4-Cyanophenyl)(hydroxy)methyl]benzonitrile, Bis(4-cyanophenyl)methanol, Bis(p-cyanophenyl)methanol, CGP 44645
Nombre IUPAC 4-[(4-cianofenil)-hidroximetil]benzonitrilo
SMILES OC(c1ccc(cc1)C#N)c2ccc(cc2)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bis(4-cyanophenyl)methanol
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H10N2O/c16-9-11-1-5-13(6-2-11)15(18)14-7-3-12(10-17)4-8-14/h1-8,15,18H
Formula Weight (peso de la fórmula) 234.0793