Learn More
Bis(4-clorofenil) sulfona, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11403188
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11403188 100 g 100 g
11413188 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11403188 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A18938.22
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 80-07-9 | C12H8Cl2O2S | 287.15 g/mol
Bis(4-chlorophenyl) sulfone is used as a precursor to prepare 4,4'-diamino-diphenyl sulfone and polysulfone plastics. It is also used to prepare rigid and temperature resistant polymers such as PES or Udel through polymerization with bisphenol-A and bisphenol-S. Further, the udel polymer finds applications in plumbing pipes, printer cartridges and automobile fuses.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La sulfona de bis(4-clorofenilo) se utiliza como precursor para preparar plásticos de polisulfona y sulfona de 4,4′-diamino-difenil. También se utiliza para preparar polímeros rígidos y resistentes a la temperatura como PES o Udel mediante polimerización con bisfenol-A y bisfenol-S. Además, el polímero Udel se usa en las tuberías, los cartuchos de impresión y los fusibles de automóviles.
Solubilidad
No soluble en agua.
Notas
Sensible a la humedad. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 80-07-9
Fórmula molecular C12H8Cl2O2S
Peso molecular (g/mol) 287.15
Número MDL MFCD00000619
Clave InChI GPAPPPVRLPGFEQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4,4'-dichlorodiphenyl sulfone, bis 4-chlorophenyl sulfone, p,p'-dichlorodiphenyl sulfone, sulfone, bis p-chlorophenyl, 4-chlorophenyl sulfone, 1,1'-sulfonylbis 4-chlorobenzene, bis p-chlorophenyl sulfone, benzene, 1,1'-sulfonylbis 4-chloro, p-chlorophenyl sulfone, 4,4'-dichlorodiphenylsulfone
PubChem CID 6625
SMILES ClC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)C1=CC=C(Cl)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bis(4-chlorophenyl) sulfone
Punto de fusión 147°C to 150°C
Punto de ebullición 249°C to 251°C (10 mmHg)
Temperatura de inflamación 233°C (451°F)
Cantidad 100 g
Beilstein 2052955
Información de solubilidad Insoluble in water.
Nombre IUPAC 1-cloro-4-(4-clorofenil)sulfonilbenceno
Formula Weight (peso de la fórmula) 287.17
Porcentaje de pureza 99%
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Bis(4-chlorophenyl) sulphone
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Bis(4-chlorophenyl)sulphone